Läs mer
(S)-(+)-Carvone, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 2244-16-8 |
| Densitet | 0.96 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 228°C to 230°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00062997 |
| Kvantitet | 25 mL |
| Synonym | (S)-(+)-Carvone, (S)-(+)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, (S)-(+)-p-Mentha-6,8-dien-2-one, (S)-(+)-Carvone |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.22 |
| Kvalitet | Research |