Läs mer
(S)-Cetirizine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Cetirizine dihydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H/t21-;;/m0../s1 |
| Formel vikt | 460.1087 |
| Procent renhet | >95% |