missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-Chloropheniramine 3,5-Dinitrobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Chloropheniramine 3,5-Dinitrobenzoic Acid |
| CAS | 1174022-64-0 |
| Molekylformel | C16H19ClN2 . C7H4N2O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (gammaS)-gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine 3,5-Dinitrobenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19ClN2.C7H4N2O6/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-3H,(H,10,11)/t15-;/m0./s1 |
| LEDER | CN(C)CC[C@@H](c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)c3cc(cc(c3)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (3S)-3-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine;3,5-dinitrobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 486.9 |
| Formel vikt | 486.1306 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?