Läs mer
(S)-cis-Verbenol, 97 %, summan av isomerer
Produktkod. 10704185 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10704185 25 g Glasflaska 25g
10224634 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10704185 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 347330250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 18881-04-4 | C10H16O | 152,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18881-04-4
Molekylformel C10H16O
Molekylvikt (g/mol) 152.24
MDL-nummer MFCD00065444
InChI-nyckel WONIGEXYPVIKFS-YIZRAAEISA-N
Synonym s-cis-verbenol, verbenol, s-cis, unii-xr9t57f48t, cis-verbenol, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-ol, 4,6,6-trimethyl-, 1s,2s,5s, 1s-cis-verbenol, ccris 5289, ?-cis-verbenol
PubChem CID 87839
IUPAC-namn (1S,2S,5S)-4,6,6-trimetylbicyklo[3.1.1]hept-3-en-2-ol
LEDER CC1=CC(C2CC1C2(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-cis-Verbenol
Namnnotering Summan av isomerer
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 62 °C till 68 °C
Färg Bordeaux till Brun-Rött
Densitet 85g/mL
Flampunkt 87 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (summan av isomerer) (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.49
Kvantitet 25 g
Specifikt rotationsförhållande +10.00 (20.00 °C c=2,C2H5OH)
Specifik rotation +10
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 152.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.