Läs mer
(S)-Citalopram, TRC
Produktkod. 30011492
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011492 10 mg
30004736 25 mg
30003220 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011492 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC50500510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128196-01-0
Molekylformel C20 H21 F N2 O
Molekylvikt (g/mol) 324.39
Synonym 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, (S)-, (+)-(S)-1-(3-(Dimethylamino)propyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, (+)-(S)-Citalopram, (+)-Citalopram, (S)-Citalopram, Escitalopram, S-(+)-Citalopram, Seroplex;5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, (1S)-
IUPAC-namn (1S)-1-[3-(dimetylamino)propyl]-1-(4-fluorofenyl)-3H-2-benzofuran-5-karbonitril
LEDER CN(C)CCC[C@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Escitalopram
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H21FN2O/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3/t20-/m0/s1
Formel vikt 324.1638
Procent renhet >95%