Läs mer
Asecos™ S-CLASSIC-90 1-dörrars ljusgrå säkerhetsförvaringsskåp
Produktkod. 15747718 Handla allt asecos Produkter
Change view
Bärande kapacitet:
Hyllor 75 kg vardera; Insats 75 kg; Sump 22 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bärande kapacitet unitSize
15747718 Hyllor 75 kg vardera; Insats 75 kg; Sump 22 L Varje
1 options
Produktkod. 15747718 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 3023800133735
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Säkerhetsförvaringsskåp för obegränsad förvaring av brandfarliga farliga material i arbetsområden enligt EN 14470-1 och TRGS 510.
  • Asecos första EN-kompatibla säkerhetsförvaringsskåp
  • Decennier av utveckling och optimering säkerställer att S-CLASSIC-90 är tekniskt sofistikerad
  • Finns i olika bredder och höjder
  • Mångsidiga användningsområden tack vare olika inredningsutrustning
  • Bekväm hantering – dörrmanövrering med minimal ansträngning
  • Valfritt dörröppningssystem möjliggör bekväm och säker borttagning eller förvaring av behållare med båda händerna
  • Dörr låsbar med cylinderlås, skåpen kan integreras av kunden i ett befintligt låssystem
  • Integrerade justeringshjälpmedel i skåpsbotten säkerställer en snabb och effektiv kompensation för ojämna golv på upp till 10 mm
  • Finns med olika kombinationer av lådor, höj- och sänkbara hyllplan och bottensumpar för läckage
  • Brandmotstånd på 90 minuter
  • Robust konstruktion och lång livslängd – dörr med tre gångjärn, stomme av pulverlackerad stålplåt, säkerhetselement monterade utanför skåpet för ökat skydd mot korrosion
  • Integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till tekniskt frånluftssystem
  • I enlighet med EN 14470-1 och TRGS 510
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 14470-1, TRGS 510
Konfiguration 2 x 75 kg sheet steel shelves; 1 x 75 kg sheet steel insert; 1 x 22 L sheet steel sump
Mått (D x B x H) 616 x 596 x 1298 mm
Dörr stil Trippelgångjärn
För användning med (applikation) Förvaring av brandfarliga farliga material
Inkluderar Utan dörröppningssystem
Bärande kapacitet Hyllor 75 kg vardera; Insats 75 kg; Sump 22 L
Antal dörrar 1
Ytbeläggning Pulverlackerad
Vikt (metrisk) 202.5 kg
Färg ljusgrå
Material Stål
Produkttyp Säkerhetsförvaringsskåp