Läs mer
Asecos™ S-CLASSIC-90 2-dörrars ljusgrå säkerhetsförvaringsskåp med dörröppningssystem
Produktkod. 15509594 Handla allt asecos Produkter
Bärande kapacitet:
3x 75 kg hyllor; 1x 75 kg insats; 1x 33 L sump
3x 75 kg stålplåtshyllor; 1x 75 kg stålplåtsinsats; 1x 22 L stålplåtsump
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15509594
Brand: Asecos™ 3020500133705
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
För säker och godkänd förvaring av brandfarliga farliga ämnen i arbetsområden, med ett öppningssystem för dörrar som tillval.
  • Asecos första EN-kompatibla säkerhetsförvaringsskåp
  • Decennier av utveckling och optimering säkerställer att S-CLASSIC-90 är tekniskt sofistikerad
  • Finns i olika bredder och höjder
  • Mångsidiga användningsområden tack vare olika inredningsutrustning
  • Bekväm hantering – dörrmanövrering med minimal ansträngning
  • Valfritt dörröppningssystem möjliggör bekväm och säker borttagning eller förvaring av behållare med båda händerna
  • Dörr låsbar med cylinderlås, skåpen kan integreras av kunden i ett befintligt låssystem
  • Integrerade justeringshjälpmedel i skåpsbotten säkerställer en snabb och effektiv kompensation för ojämna golv på upp till 10 mm
  • Finns med olika kombinationer av lådor, höj- och sänkbara hyllplan och bottensumpar för läckage
  • Brandmotstånd på 90 minuter
  • Robust konstruktion och lång livslängd – dörr med tre gångjärn, stomme av pulverlackerad stålplåt, säkerhetselement monterade utanför skåpet för ökat skydd mot korrosion
  • Integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till tekniskt frånluftssystem
  • I enlighet med EN 14470-1 och TRGS 510
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 14470-1
Mått (D x B x H) 616 x 896 x 1968 mm
Dörr stil Trippelgångjärn
För användning med (applikation) Lagring av brandfarliga och farliga ämnen
Inkluderar Dörröppningssystem
Bärande kapacitet 3x 75 kg stålplåtshyllor; 1x 75 kg stålplåtsinsats; 1x 22 L stålplåtsump
Antal dörrar 2
Ytbeläggning Pulverlackerad
Vikt (metrisk) 371 kg
Färg ljusgrå
Material Stål
Produkttyp Säkerhetsförvaringsskåp