Läs mer
Asecos™ S-CLASSIC-90 2-dörrars gula säkerhetsförvaringsskåp
Produktkod. 15638845 Handla allt asecos Produkter
Change view
Konfiguration:
3 x 150 kg/33 L stålplåtshyllor; 1 x 135 kg stålplåtsinsats; 1 x 55 L stålplåtsump
4 x 60 kg/29 L stålplåtslådor
6 x 60 kg/19 L lådor
Bärande kapacitet:
3 x Brickhyllor 150 kg/33 L vardera; Insats 135 kg; Sump 55 L
4 x Lådor 60 kg/29 L styck
6 x Lådor 60 kg/19 L styck
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konfiguration Bärande kapacitet Förpackningsstorlek
15638845 4 x 60 kg/29 L stålplåtslådor 4 x Lådor 60 kg/29 L styck Varje
15769428 6 x 60 kg/19 L lådor 6 x Lådor 60 kg/19 L styck Varje
15879216 3 x 150 kg/33 L stålplåtshyllor; 1 x 135 kg stålplåtsinsats; 1 x 55 L stålplåtsump 3 x Brickhyllor 150 kg/33 L vardera; Insats 135 kg; Sump 55 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15638845 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 3011600233724
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För säker och godkänd förvaring av brandfarliga farliga ämnen i arbetsområden, med ett öppningssystem för dörrar som tillval.
  • Asecos första EN-kompatibla säkerhetsförvaringsskåp
  • Decennier av utveckling och optimering säkerställer att S-CLASSIC-90 är tekniskt sofistikerad
  • Finns i olika bredder och höjder
  • Mångsidiga användningsområden tack vare olika inredningsutrustning
  • Bekväm hantering – dörrmanövrering med minimal ansträngning
  • Valfritt dörröppningssystem möjliggör bekväm och säker borttagning eller förvaring av behållare med båda händerna
  • Dörr låsbar med cylinderlås, skåpen kan integreras av kunden i ett befintligt låssystem
  • Integrerade justeringshjälpmedel i skåpsbotten säkerställer en snabb och effektiv kompensation för ojämna golv på upp till 10 mm
  • Finns med olika kombinationer av lådor, höj- och sänkbara hyllplan och bottensumpar för läckage
  • Brandmotstånd på 90 minuter
  • Robust konstruktion och lång livslängd – dörr med tre gångjärn, stomme av pulverlackerad stålplåt, säkerhetselement monterade utanför skåpet för ökat skydd mot korrosion
  • Integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till tekniskt frånluftssystem
  • I enlighet med EN 14470-1 och TRGS 510
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 14470-1
Konfiguration 4 x 60 kg/29 L stålplåtslådor
Mått (D x B x H) 616 x 1196 x 1968 mm
Dörr stil Trippelgångjärn
För användning med (applikation) Lagring av brandfarliga och farliga ämnen
Inkluderar Dörröppningssystem
Bärande kapacitet 4 x Lådor 60 kg/29 L styck
Antal dörrar 2
Ytbeläggning Pulverlackerad
Vikt (metrisk) 482 kg
Färg Gult
Material Stål
Produkttyp Säkerhetsförvaringsskåp