Läs mer
Asecos™ S-CLASSIC-90 endörrars gula säkerhetsförvaringsskåp
Produktkod. p-7160860 Handla allt asecos Produkter
Antal hyllor:
2
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15891518
Brand: Asecos™ 3023800233735
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Säkerhetsförvaringsskåp för obegränsad förvaring av brandfarliga farliga material i arbetsområden enligt EN 14470-1 och TRGS 510.
  • Asecos första EN-kompatibla säkerhetsförvaringsskåp
  • Decennier av utveckling och optimering säkerställer att S-CLASSIC-90 är tekniskt sofistikerad
  • Finns i olika bredder och höjder
  • Mångsidiga användningsområden tack vare olika inredningsutrustning
  • Bekväm hantering – dörrmanövrering med minimal ansträngning
  • Valfritt dörröppningssystem möjliggör bekväm och säker borttagning eller förvaring av behållare med båda händerna
  • Dörr låsbar med cylinderlås, skåpen kan integreras av kunden i ett befintligt låssystem
  • Integrerade justeringshjälpmedel i skåpsbotten säkerställer en snabb och effektiv kompensation för ojämna golv på upp till 10 mm
  • Finns med olika kombinationer av lådor, höj- och sänkbara hyllplan och bottensumpar för läckage
  • Brandmotstånd på 90 minuter
  • Robust konstruktion och lång livslängd – dörr med tre gångjärn, stomme av pulverlackerad stålplåt, säkerhetselement monterade utanför skåpet för ökat skydd mot korrosion
  • Integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till tekniskt frånluftssystem
  • I enlighet med EN 14470-1 och TRGS 510
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 14470-1, TRGS 510
Konfiguration 2 x stålplåtshyllor: 75 kg, stålplåtsinsats: 75 kg, Plåtsump: 22 L, Max belastning: 600 kg
Mått (D x B x H) 616 x 596 x 1298 mm
Dörr stil Trippelgångjärn
För användning med (applikation) Förvaring av brandfarliga farliga material
Inkluderar Utan dörröppningssystem
Bärande kapacitet 75 kg Shelves, 75 kg Insert, Max Load 600 kg
Antal dörrar 1
Antal hyllor 2
Ytbeläggning Pulverlackerad
Vikt (metrisk) 202.5 kg
Färg Gult
Material Stål
Produkttyp Förvaringsskåp för brandfarliga ämnen