Läs mer
Asecos™ S-CLASSIC-90 endörrars gula säkerhetsförvaringsskåp med dörröppningssystem
Produktkod. 15742217 Handla allt asecos Produkter
Change view
Konfiguration:
2 x 25 kg/5 L stålplåtslådor
2 x 75 kg stålplåtshyllor; 1 x 75 kg stålplåtsinsats; 1 x 22 L stålplåtsump
4 x 25 kg/5 L stålplåt högerhängda lådor
4 x 25 kg/5 L stålplåtslådor
Bärande kapacitet:
2 x Hyllor: 75 kg styck, Insats: 75 kg, Sump: 22 L, Max belastning: 600 kg
2 x Lådor: 25 kg/5 L styck, Max belastning: 600 kg
4 x Lådor: 25 kg/5 L styck, Max belastning: 600 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konfiguration Bärande kapacitet Förpackningsstorlek
15742217 4 x 25 kg/5 L stålplåt högerhängda lådor 2 x Lådor: 25 kg/5 L styck, Max belastning: 600 kg Varje
15778362 4 x 25 kg/5 L stålplåtslådor 4 x Lådor: 25 kg/5 L styck, Max belastning: 600 kg Varje
15920471 2 x 25 kg/5 L stålplåtslådor 4 x Lådor: 25 kg/5 L styck, Max belastning: 600 kg Varje
15956832 2 x 75 kg stålplåtshyllor; 1 x 75 kg stålplåtsinsats; 1 x 22 L stålplåtsump 2 x Hyllor: 75 kg styck, Insats: 75 kg, Sump: 22 L, Max belastning: 600 kg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15742217 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 3023000234392
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Säkerhetsförvaringsskåp för obegränsad förvaring av brandfarliga farliga material i arbetsområden enligt EN 14470-1 och TRGS 510.
  • Asecos första EN-kompatibla säkerhetsförvaringsskåp
  • Decennier av utveckling och optimering säkerställer att S-CLASSIC-90 är tekniskt sofistikerad
  • Finns i olika bredder och höjder
  • Mångsidiga användningsområden tack vare olika inredningsutrustning
  • Bekväm hantering – dörrmanövrering med minimal ansträngning
  • Valfritt dörröppningssystem möjliggör bekväm och säker borttagning eller förvaring av behållare med båda händerna
  • Dörr låsbar med cylinderlås, skåpen kan integreras av kunden i ett befintligt låssystem
  • Integrerade justeringshjälpmedel i skåpsbotten säkerställer en snabb och effektiv kompensation för ojämna golv på upp till 10 mm
  • Finns med olika kombinationer av lådor, höj- och sänkbara hyllplan och bottensumpar för läckage
  • Brandmotstånd på 90 minuter
  • Robust konstruktion och lång livslängd – dörr med tre gångjärn, stomme av pulverlackerad stålplåt, säkerhetselement monterade utanför skåpet för ökat skydd mot korrosion
  • Integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till tekniskt frånluftssystem
  • I enlighet med EN 14470-1 och TRGS 510
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 14470-1, TRGS 510
Konfiguration 4 x 25 kg/5 L stålplåt högerhängda lådor
Mått (D x B x H) 616 x 596 x 1968 mm
Dörr stil Trippelgångjärn
För användning med (applikation) Förvaring av brandfarliga farliga material
Inkluderar Högerhängd dörröppningssystem
Bärande kapacitet 2 x Lådor: 25 kg/5 L styck, Max belastning: 600 kg
Antal dörrar 1
Ytbeläggning Pulverlackerad
Vikt (metrisk) 291 kg
Färg Gult
Material Stål
Produkttyp Förvaringsskåp för brandfarliga ämnen