Läs mer
Asecos™ S-CLASSIC-90 endörrars gula säkerhetsförvaringsskåp med dörröppningssystem
Handla allt asecos Produkter
Konfiguration:
2 x 25 kg/5 L stålplåtslådor
2 x 75 kg stålplåtshyllor; 1 x 75 kg stålplåtsinsats; 1 x 22 L stålplåtsump
4 x 25 kg/5 L stålplåt högerhängda lådor
4 x 25 kg/5 L stålplåtslådor
Bärande kapacitet:
2 x Hyllor: 75 kg styck, Insats: 75 kg, Sump: 22 L, Max belastning: 600 kg
2 x Lådor: 25 kg/5 L styck, Max belastning: 600 kg
4 x Lådor: 25 kg/5 L styck, Max belastning: 600 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Asecos första EN-kompatibla säkerhetsförvaringsskåp
- Decennier av utveckling och optimering säkerställer att S-CLASSIC-90 är tekniskt sofistikerad
- Finns i olika bredder och höjder
- Mångsidiga användningsområden tack vare olika inredningsutrustning
- Bekväm hantering – dörrmanövrering med minimal ansträngning
- Valfritt dörröppningssystem möjliggör bekväm och säker borttagning eller förvaring av behållare med båda händerna
- Dörr låsbar med cylinderlås, skåpen kan integreras av kunden i ett befintligt låssystem
- Integrerade justeringshjälpmedel i skåpsbotten säkerställer en snabb och effektiv kompensation för ojämna golv på upp till 10 mm
- Finns med olika kombinationer av lådor, höj- och sänkbara hyllplan och bottensumpar för läckage
- Brandmotstånd på 90 minuter
- Robust konstruktion och lång livslängd – dörr med tre gångjärn, stomme av pulverlackerad stålplåt, säkerhetselement monterade utanför skåpet för ökat skydd mot korrosion
- Integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till tekniskt frånluftssystem
- I enlighet med EN 14470-1 och TRGS 510
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 14470-1, TRGS 510 |
| Konfiguration | 4 x 25 kg/5 L stålplåtslådor |
| Mått (D x B x H) | 616 x 596 x 1968 mm |
| Dörr stil | Trippelgångjärn |
| För användning med (applikation) | Förvaring av brandfarliga farliga material |
| Inkluderar | Vänsterhängd dörröppningssystem |
| Bärande kapacitet | 4 x Lådor: 25 kg/5 L styck, Max belastning: 600 kg |
| Antal dörrar | 1 |
| Ytbeläggning | Pulverlackerad |
| Vikt (metrisk) | 291 kg |
| Visa mer |