Läs mer
S-(+)-Clopidogrel Hydrogen Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clopidogrel Hydrogen Sulfate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t15-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 419.0264 |
| Procent renhet | >95% |