Läs mer
Thermo Scientific Chemicals (S)-(+)-Clopidogrel-vätesulfat, 98 %
Produktkod. 15638715 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15638715 5 g 5g
15628715 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15638715 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 461030050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 120202-66-6 | C16H18ClNO6S2 | 419.89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120202-66-6
Molekylformel C16H18ClNO6S2
Molekylvikt (g/mol) 419.89
MDL-nummer MFCD00876395,MFCD05865229,MFCD05662337
InChI-nyckel FDEODCTUSIWGLK-RSAXXLAASA-N
Synonym clopidogrel bisulfate, clopidogrel hydrogen sulfate, iscover, plavix, clopidogrel hemisulfate, s-methyl 2-2-chlorophenyl-2-6,7-dihydrothieno 3,2-c pyridin-5 4h-yl acetate sulfate, clopidogrel sulfate, myogrel, clopidogrel sulphate, clopidogrel bisulphate
PubChem CID 115366
ChEBI CHEBI:3759
IUPAC-namn metyl (2S)-2-(2-klorfenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-tieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetat;svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O.COC(=O)[C@@H](N1CCC2=C(C1)C=CS2)C1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-Clopidogrel hydrogensulfate
Förlust vid torkning 0.5% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 419.9
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.