Läs mer
S-(-)-kotinin (1,0 mg/ml i metanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cotinine |
| CAS | 486-56-6 |
| Molekylformel | C10 H12 N2 O |
| Kvantitet | 10 x 1 mL |
| Synonym | 2-Pyrrolidinone, 1-methyl-5-(3-pyridinyl)-, (5S)-, 2-Pyrrolidinone, 1-methyl-5-(3-pyridinyl)-, (S)-, Cotinine (6CI,7CI,8CI), (5S)-1-Methyl-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone, (-)-Cotinine, (S)-Cotinine, NIH 10498, S-(-)-Cotinine, (5S)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one, Cotinine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| LEDER | CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2 |
| IUPAC-namn | (5S)-1-metyl-5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.22 |
| Formel vikt | 176.095 |
| Visa mer |