Läs mer
(S)-Cotinine N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Cotinine N-Oxide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O2/c1-11-9(4-5-10(11)13)8-3-2-6-12(14)7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| Formel vikt | 192.0899 |