Läs mer
S-(-)-Cotinine Perchlorate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-(-)-Cotinine Perchlorate |
| CAS | 1217692-15-3 |
| Molekylformel | C10 H12 N2 O . Cl H O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (-)-Cotinine Perchlorate, S-(-)-Cotinine Perchlorate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O.ClHO4/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8;2-1(3,4)5/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3;(H,2,3,4,5)/t9-;/m0./s1 |
| LEDER | CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2.OCl(=O)(=O)=O |
| IUPAC-namn | (5S)-1-methyl-5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-one;perchloric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.67 |
| Formel vikt | 276.0513 |