Läs mer
S-(-)-Cotinin, TRC
Produktkod. 30135727
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135727 1 g
17991375 250 mg
17913405 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135727 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC7250001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 486-56-6
Molekylformel C10 H12 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 176.22
Synonym 2-Pyrrolidinone, 1-methyl-5-(3-pyridinyl)-, (5S)-, 2-Pyrrolidinone, 1-methyl-5-(3-pyridinyl)-, (S)-, Cotinine (6CI,7CI,8CI), (5S)-1-Methyl-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone, (-)-Cotinine, (S)-Cotinine, NIH 10498, S-(-)-Cotinine, (5S)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one, Cotinine
IUPAC-namn (5S)-1-metyl-5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-ett
LEDER CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cotinine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
Formel vikt 176.095
Procent renhet >95%