missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
S-Cyanoethyl-L-cysteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Cyanoethyl-L-cysteine |
| CAS | 3958-13-2 |
| Molekylformel | C6 H10 N2 O2 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | L-Cysteine, S-(2-cyanoethyl)-, Alanine, 3-[(2-cyanoethyl)thio]-, L- (8CI), S-(2-Cyanoethyl)cysteine, S-(2-Cyanoethyl)-L-cysteine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O2S/c7-2-1-3-11-4-5(8)6(9)10/h5H,1,3-4,8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](CSCCC#N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-3-(2-cyanoethylsulfanyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.22 |
| Formel vikt | 174.0463 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?