Läs mer
S-Decyanomethyl-S-(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl) Cefmetazole Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Decyanomethyl-S-(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl) Cefmetazole Sodium Salt |
| CAS | 74228-11-8 |
| Molekylformel | C15H17N10NaO5S3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (6R-cis)-7-Methoxy-7-[[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]acetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N10O5S3/c1-23-13(17-19-21-23)32-5-7-4-31-12-15(30-3,11(29)25(12)9(7)10(27)28)16-8(26)6-33-14-18-20-22-24(14)2/h12H,4-6H2,1-3H3,(H,16,26)(H,27,28)/t12-,15+/m1/s1 |
| LEDER | O=C1[C@](NC(CSC2=NN=NN2C)=O)(OC)[C@@]3([H])SCC(CSC4=NN=NN4C)=C(C(O[Na])=O)N31 |
| IUPAC-namn | (6R,7S)-7-methoxy-7-[[2-(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylacetyl]amino]-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 536.54 |
| Formel vikt | 514.0624 |