missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

S-(+)-Deprenyl Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30356074
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30356074 50 mg
30350724 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30356074 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD28859550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4528-52-3
Molekylformel C13 H17 N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 223.74
Synonym N-Methyl-N-[(1S)-1-methyl-2-phenylethyl]prop-2-yn-1-amine Hydrochloride, (S)-Selegiline Hydrochloride, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propyn-1-yl-, hydrochloride (1:1), (αS)-, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (S)- (9CI), Phenethylamine, N,α-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, D-(+)- (8CI), (+)-Deprenil hydrochloride, (+)-Deprenyl hydrochloride, S-Deprenyl hydrochloride
IUPAC-namn (2S)-N-methyl-1-phenyl-N-prop-2-ynylpropan-2-amine;hydrochloride
LEDER Cl.C[C@@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material S-(+)-Deprenyl hydrochloride
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H17N.ClH/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3;1H/t12-;/m0./s1
Formel vikt 223.1128
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.