missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

S-Desethylpiperidino S-(Glycin-N-yl) Vardenafil, TRC

Produktkod. 30138714
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138714 10 mg
30137018 25 mg
30006731 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138714 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29097510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 448184-54-1
Molekylformel C19H23N5O6S
Molekylvikt (g/mol) 449.48
Synonym N-[[3-(1,4-Dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]glycine, Vardenafil Glycene Impurity
LEDER O=C(O)CNS(=O)(C1=CC=C(OCC)C(C(NN2C3=C(C)N=C2CCC)=NC3=O)=C1)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material S-Desethylpiperidino S-(Glycin-N-yl) Vardenafil
Analyt- eller komponentnamn S-Desethylpiperidino S-(Glycin-N-yl) Vardenafil
Frakt skick Room Temperature
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 10 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.