Läs mer
(S)-Desmethyl Citalopram Ethanedioate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trityl Olmesartan |
| CAS | 852172-06-6 |
| Molekylformel | C19 H19 F N2 O . C2 H2 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-[3-(methylamino)propyl]-, (1S)-, ethanedioate (1:1) (9CI), (1S)-1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-[3-(methylamino)propyl]-5-isobenzofurancarbonitrile oxalate, (S)-1-(3-Methylaminopropyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile oxalate, (S)-Desmethylcitalopram oxalate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19FN2O.C2H2O4/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;3-1(4)2(5)6/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)/t19-;/m0./s1 |
| LEDER | CNCCC[C@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3.OC(=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (1S)-1-(4-fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile;oxalic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.4 |
| Formel vikt | 400.1434 |