missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
S-Desmethyl-S-(2-hydroxy-2-methylpropyl) Rosuvastatin Calcium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Desmethyl-S-(2-hydroxy-2-methylpropyl) Rosuvastatin Calcium Salt |
| CAS | 1714147-47-3 |
| Molekylformel | 2 C25 H33 F N3 O7 S . Ca |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-2-[[(2-hydroxy-2-methylpropyl)sulfonyl]methylamino]-6-(1-methylethyl)-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Calcium Salt (2:1), Rosuvastatin Calcium Imp. A (EP) as Calcium Salt, Calcium (3R,5S,E)-7-{4-(4-fluorophenyl)-2-[(2-hydroxy-N,2-dimethylpropyl)sulfonamido]-6-isopropylpyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoate salt (1:2) |
| InChI formel | InChI=1S/2C25H34FN3O7S.Ca/c2*1-15(2)22-20(11-10-18(30)12-19(31)13-21(32)33)23(16-6-8-17(26)9-7-16)28-24(27-22)29(5)37(35,36)14-25(3,4)34;/h2*6-11,15,18-19,30-31,34H,12-14H2,1-5H3,(H,32,33);/q;;+2/p-2/b2*11-10+;/t2*18-,19-;/m11./s1 |
| LEDER | [Ca+2].CC(C)c1nc(nc(c1\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)CC(C)(C)O.CC(C)c3nc(nc(c3\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c4ccc(F)cc4)N(C)S(=O)(=O)CC(C)(C)O |
| IUPAC-namn | calcium;(E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorophenyl)-2-[(2-hydroxy-2-methylpropyl)sulfonyl-methylamino]-6-propan-2-ylpyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 1117.296 |
| Formel vikt | 1116.367 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?