missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

S-Desmethyl-S-(2-hydroxy-2-methylpropyl) Rosuvastatin Calcium Salt, TRC

Produktkod. 30361878
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30361878 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30361878 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29174325MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material S-Desmethyl-S-(2-hydroxy-2-methylpropyl) Rosuvastatin Calcium Salt
CAS 1714147-47-3
Molekylformel 2 C25 H33 F N3 O7 S . Ca
Kvantitet 25 mg
Synonym (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-2-[[(2-hydroxy-2-methylpropyl)sulfonyl]methylamino]-6-(1-methylethyl)-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Calcium Salt (2:1), Rosuvastatin Calcium Imp. A (EP) as Calcium Salt, Calcium (3R,5S,E)-7-{4-(4-fluorophenyl)-2-[(2-hydroxy-N,2-dimethylpropyl)sulfonamido]-6-isopropylpyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoate salt (1:2)
InChI formel InChI=1S/2C25H34FN3O7S.Ca/c2*1-15(2)22-20(11-10-18(30)12-19(31)13-21(32)33)23(16-6-8-17(26)9-7-16)28-24(27-22)29(5)37(35,36)14-25(3,4)34;/h2*6-11,15,18-19,30-31,34H,12-14H2,1-5H3,(H,32,33);/q;;+2/p-2/b2*11-10+;/t2*18-,19-;/m11./s1
LEDER [Ca+2].CC(C)c1nc(nc(c1\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)CC(C)(C)O.CC(C)c3nc(nc(c3\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c4ccc(F)cc4)N(C)S(=O)(=O)CC(C)(C)O
IUPAC-namn calcium;(E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorophenyl)-2-[(2-hydroxy-2-methylpropyl)sulfonyl-methylamino]-6-propan-2-ylpyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
Molekylvikt (g/mol) 1117.296
Formel vikt 1116.367
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.