Läs mer
S-Desmethyl-S-(2-hydroxy-2-methylpropyl) Rosuvastatin Sodium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R,5S,6E)-7-(4-(4-Fluorophenyl)-2-(((2-hydroxy-2-methylpropyl)sulfonyl)(methyl)amino)-6-(1-methylethyl)pyrimidin-5-yl)-3,5-dihydroxyhept-6-enoic Acid Sodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34FN3O7S.Na/c1-15(2)22-20(11-10-18(30)12-19(31)13-21(32)33)23(16-6-8-17(26)9-7-16)28-24(27-22)29(5)37(35,36)14-25(3,4)34;/h6-11,15,18-19,30-31,34H,12-14H2,1-5H3,(H,32,33);/q;+1/p-1/b11-10+;/t18-,19-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 561.1921 |
| Procent renhet | >95% |