Läs mer
S-Desmethyl-S-(2-hydroxy-2-methylpropyl) Rosuvastatin tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Desmethyl-S-(2-hydroxy-2-methylpropyl) Rosuvastatin tert-Butyl Ester |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H42FN3O7S/c1-18(2)25-23(14-13-21(34)15-22(35)16-24(36)40-28(3,4)5)26(19-9-11-20(30)12-10-19)32-27(31-25)33(8)41(38,39)17-29(6,7)37/h9-14,18,21-22,34-35,37H,15-17H2,1-8H3/b14-13+ |
| Formel vikt | 595.2727 |