Läs mer
S-Desmethyl S-Chloromethyl Dronedarone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Desmethyl S-Chloromethyl Dronedarone |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C31H43ClN2O5S/c1-4-7-11-29-30(27-22-25(14-17-28(27)39-29)33-40(36,37)23-32)31(35)24-12-15-26(16-13-24)38-21-10-20-34(18-8-5-2)19-9-6-3/h12-17,22,33H,4-11,18-21,23H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 590.2581 |