Läs mer
(S)-(-)-α ,α -Difenyl-2-pyrrolidinmetanol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10782505 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10782505 5 g Glasflaska 5g
10083530 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10782505 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 290420050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 112068-01-6 | C17H19NO | 253.34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112068-01-6
Molekylformel C17H19NO
Molekylvikt (g/mol) 253.34
MDL-nummer MFCD00075506
InChI-nyckel OGCGXUGBDJGFFY-INIZCTEOSA-N
Synonym s---alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, s-diphenyl pyrrolidin-2-yl methanol, s---2-diphenylhydroxymethyl pyrrolidine, alpha,alpha-diphenyl-l-prolinol, diphenyl-l-pyrrolidin-2-yl-methanol, diphenyl-2s-pyrrolidin-2-yl methanol, s-alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, s---diphenylpyrrolidinemethanol, s---alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidine methanol, diphenyl 2s-pyrrolidin-2-ylmethanol
PubChem CID 2724899
IUPAC-namn difenyl-[(2S)-pyrrolidin-2-yl]metanol
LEDER C1CC(NC1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-α, α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 77°C to 80°C
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Fieser 16,254
Specifikt rotationsförhållande −59° (25°C c=3,methanol)
Specifik rotation -59
Formel vikt 253.34
Procent renhet 99+%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(-)-a,a-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.