Läs mer
(S)-Dolaphenine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
(S)-Dolaphenine hydrochloride is a component of Dolastatin 10 (HY-15580). Dolastatin 10, an antineoplastic agent, inhibits tubulin polymerization.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Dolaphenine hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 135383-60-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 1 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H13ClN2S |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (207.68 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (207.68 mM) |
| LEDER | N[C@H](C1=NC=CS1)CC2=CC=CC=C2.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.75 |
| Visa mer |