Läs mer
(S)-(-)-Dropropizine N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levodropropizine N-Oxide |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O3/c16-11-13(17)10-15(18)8-6-14(7-9-15)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-/m0/s1 |
| Formel vikt | 252.1474 |