Läs mer
(S)-Duloxetine Phthalamide, Mikromol
Produktkod. 30458742
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30458742 25 mg
1 options
Produktkod. 30458742 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1122.240025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(S)-Duloxetine Phthalamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-Duloxetine Phthalamide
CAS 199191-67-8
Analyt- eller komponentnamn (S)-Duloxetine Phthalamide
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C26 H23 N O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzoic acid, 2-[[methyl[(3S)-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]amino]carbonyl]-, 2-[[Methyl[(3S)-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]amino]carbonyl]benzoic acid
InChI formel InChI=1S/C26H23NO4S/c1-27(25(28)20-11-4-5-12-21(20)26(29)30)16-15-23(24-14-7-17-32-24)31-22-13-6-9-18-8-2-3-10-19(18)22/h2-14,17,23H,15-16H2,1H3,(H,29,30)/t23-/m0/s1
Lösningstyp Neat
LEDER CN(CC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3)C(=O)c4ccccc4C(=O)O
IUPAC-namn 2-[methyl-[(3S)-3-(1-naphthyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]carbamoyl]benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 445.53
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 445.1348 g/mol