Läs mer
(S)-Duloxetine Phthalamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Duloxetine Phthalamide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H23NO4S/c1-27(25(28)20-11-4-5-12-21(20)26(29)30)16-15-23(24-14-7-17-32-24)31-22-13-6-9-18-8-2-3-10-19(18)22/h2-14,17,23H,15-16H2,1H3,(H,29,30)/t23-/m0/s1 |
| Formel vikt | 445.1348 |