Läs mer
(S)-Duloxetine Succinamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-4-(Methyl[3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propyl]amino)-4-oxobutanoic acid |
| CAS | 199191-66-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C22 H23 N O4 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-[methyl[(3S)-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]amino]-4-oxo-butanoic acid, (S)-Duloxetine Succinamide, Duloxetine Related Compound H (USP) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23NO4S/c1-23(21(24)11-12-22(25)26)14-13-19(20-10-5-15-28-20)27-18-9-4-7-16-6-2-3-8-17(16)18/h2-10,15,19H,11-14H2,1H3,(H,25,26)/t19-/m0/s1 |
| LEDER | CN(CC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3)C(=O)CCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-[methyl-[(3S)-3-naphthalen-1-yloxy-3-thiophen-2-ylpropyl]amino]-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.49 |
| Visa mer |