Läs mer
(S,E)-2-(3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-3-(3-(2-(7-chloroquinolin-2-yl)vinyl)phenyl)propyl)benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S,E)-2-(3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-3-(3-(2-(7-chloroquinolin-2-yl)vinyl)phenyl)propyl)benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1772578-77-4 |
| Molekylformel | C34H38ClNO3Si |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H38ClNO3Si/c1-34(2,3)40(5,6)39-32(21-17-25-11-7-8-13-30(25)33(37)38-4)27-12-9-10-24(22-27)14-19-29-20-16-26-15-18-28(35)23-31(26)36-29/h7-16,18-20,22-23,32H,17,21H2,1-6H3/b19-14+/t32-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)c1ccccc1CC[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)c2cccc(\C=C\c3ccc4ccc(Cl)cc4n3)c2 |
| IUPAC-namn | methyl 2-[(3S)-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-3-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]propyl]benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 572.21 |
| Formel vikt | 571.2309 |