Läs mer
[S-(E)]-3-[[[(2-Carboxyethyl)thio][3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]methyl]thio]propanoic Acid 1-Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S-(E))-3-((((2-Carboxyethyl)thio)(3-(2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl)phenyl)methyl)thio)propanoic Acid 1-Methyl Ester |
| CAS | 120385-98-0 |
| Molekylformel | C25H24ClNO4S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-[[(S)-[(2-Carboxyethyl)thio][3-[(1E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]methyl]thio]-propanoic Acid 1-Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C25H24ClNO4S2/c1-31-24(30)12-14-33-25(32-13-11-23(28)29)19-4-2-3-17(15-19)5-9-21-10-7-18-6-8-20(26)16-22(18)27-21/h2-10,15-16,25H,11-14H2,1H3,(H,28,29)/b9-5+/t25-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)CCS[C@H](SCCC(=O)O)c1cccc(\C=C\c2ccc3ccc(Cl)cc3n2)c1 |
| IUPAC-namn | 3-[(S)-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-(3-methoxy-3-oxopropyl)sulfanylmethyl]sulfanylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 502.05 |
| Formel vikt | 501.0835 |