Läs mer
(S)-(+)-Epichlorohydrin, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10076043 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5g; Glass bottle
Produktkod.
10076043 5g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10076043 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 349020050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-Epichlorohydrin
CAS 67843-74-7
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.1830g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C3H5ClO
Brytningsindex 1.4365 to 1.4385 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00077760
Kvantitet 5 g
Specifikt rotationsförhållande + 34.00 (20.00°C 589nm,c=1,MeOH)
Specifik rotation +31° to +37° (20°C, 589nm) (c=1, MeOH)
Synonym s-+-epichlorohydrin, s-epichlorohydrin, 2s-2-chloromethyl oxirane, s-chloromethyl oxirane, s-3-chloropropylene oxide, s-2-chloromethyl oxirane, epichlorohydrin, +, unii-scr89b4r6o, ccris 6388
InChI-nyckel BRLQWZUYTZBJKN-GSVOUGTGSA-N
LEDER ClC[C@@H]1CO1
IUPAC-namn (2S)-2-(chloromethyl)oxirane
Molekylvikt (g/mol) 92.52
PubChem CID 149428
ChEBI CHEBI:37145
Formel vikt 92.52
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Liquid