Läs mer
(S)-(+)-epiklorhydrin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11363446
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363446 1 g 1g
11373446 5 g 5g
11383446 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11363446 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14298.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 67843-74-7 | C3H5ClO | 92.52 g/mol
(S)-(+)-epiklorhydrin används för syntes av makquarimiciner och hydroxiisoxazolidiner och (+)-cis-sylvaticin, som är ett potentiellt antitumörmedel. Det används för att syntetisera hämmare av fettsyraoxidation som potentiella metaboliska modulatorer. Det fungerar som lösningsmedel för naturliga och syntetiska hartser, gummin, cellulosaestrar och etrar, färger, lacker, nagellack, lack och cement för celluloid. Det används också som en stabilisator och även användbart som ett bifunktionellt alkyleringsmedel med potential att bilda DNA-tvärbindningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(+)-epiklorhydrin används för syntes av makquarimiciner och hydroxiisoxazolidiner och (+)-cis-sylvaticin, som är ett potentiellt antitumörmedel. Det används för att syntetisera hämmare av fettsyraoxidation som potentiella metaboliska modulatorer. Det fungerar som lösningsmedel för naturliga och syntetiska hartser, gummin, cellulosaestrar och etrar, färger, lacker, nagellack, lack och cement för celluloid. Det används också som en stabilisator och även användbart som ett bifunktionellt alkyleringsmedel med potential att bilda DNA-tvärbindningar.
Löslighet
Blandbar med kloroform och metanol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med syror, baser, ammoniak, aminer, natrium- och natriumoxider, zink, magnesium, aluminium och dess legeringar och halogenider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67843-74-7
Molekylformel C3H5ClO
Molekylvikt (g/mol) 92.52
MDL-nummer MFCD00077760
InChI-nyckel BRLQWZUYTZBJKN-GSVOUGTGSA-N
Synonym s-+-epichlorohydrin, s-epichlorohydrin, 2s-2-chloromethyl oxirane, s-chloromethyl oxirane, s-3-chloropropylene oxide, s-2-chloromethyl oxirane, epichlorohydrin, +, unii-scr89b4r6o, ccris 6388
PubChem CID 149428
ChEBI CHEBI:37145
IUPAC-namn (2S)-2-(klormetyl)oxiran
LEDER ClC[C@@H]1CO1
Specifications
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-Epichlorohydrin
Densitet 1.18
Kokpunkt 116°C to 117°C
Flampunkt 32°C (90°F)
Brytningsindex 1.438
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2023
Beilstein 1420784
Löslighetsinformation Miscible with chloroform and methanol. Immiscible with water.
Optisk rotation +35° (c=1 in Methanol)
Formel vikt 92.53
Procent renhet ≥98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.