Läs mer
(S)-(+)-epiklorhydrin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
(S)-(+)-epiklorhydrin används för syntes av makquarimiciner och hydroxiisoxazolidiner och (+)-cis-sylvaticin, som är ett potentiellt antitumörmedel. Det används för att syntetisera hämmare av fettsyraoxidation som potentiella metaboliska modulatorer. Det fungerar som lösningsmedel för naturliga och syntetiska hartser, gummin, cellulosaestrar och etrar, färger, lacker, nagellack, lack och cement för celluloid. Det används också som en stabilisator och även användbart som ett bifunktionellt alkyleringsmedel med potential att bilda DNA-tvärbindningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
(S)-(+)-epiklorhydrin används för syntes av makquarimiciner och hydroxiisoxazolidiner och (+)-cis-sylvaticin, som är ett potentiellt antitumörmedel. Det används för att syntetisera hämmare av fettsyraoxidation som potentiella metaboliska modulatorer. Det fungerar som lösningsmedel för naturliga och syntetiska hartser, gummin, cellulosaestrar och etrar, färger, lacker, nagellack, lack och cement för celluloid. Det används också som en stabilisator och även användbart som ett bifunktionellt alkyleringsmedel med potential att bilda DNA-tvärbindningar.
Löslighet
Blandbar med kloroform och metanol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med syror, baser, ammoniak, aminer, natrium- och natriumoxider, zink, magnesium, aluminium och dess legeringar och halogenider.
Specifikationer
Specifica
| Kemiskt namn eller material | (S)-(+)-Epichlorohydrin |
| Densitet | 1.18 |
| Kokpunkt | 116°C to 117°C |
| Flampunkt | 32°C (90°F) |
| Brytningsindex | 1.438 |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN2023 |
| Beilstein | 1420784 |
| Löslighetsinformation | Miscible with chloroform and methanol. Immiscible with water. |
| Optisk rotation | +35° (c=1 in Methanol) |
| Vedi altri risultati |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.