Läs mer
(-)-(S)-Equol, MedChemExpress
Produktkod. 16493088
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16493088 10 mg
16479646 50 mg
16462616 25 mg
16445827 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16493088 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100583
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress (-)-(S)-Equol is a high affinity ligand for estrogen receptor β with a Ki of 0.73 nM.
(-)-(S)-Equol is a high affinity ligand for estrogen receptor β with a Ki of 0.73 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-(S)-Equol
CAS 531-95-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H14O3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (412.76 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER OC1=CC=C2C[C@@H](C3=CC=C(O)C=C3)COC2=C1
Molekylvikt (g/mol) 242.27
Formel vikt 242.27
Procent renhet 98.78%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease