Läs mer
(S)-Equol, TRC
Produktkod. 30136840
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136840 25 mg
17958784 5 mg
17918124 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136840 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE59300125MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 531-95-3
Molekylformel C15 H14 O3
Molekylvikt (g/mol) 242.27
Synonym 2H-1-Benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-, (3S)-, 2H-1-Benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-, (S)-, 4',7-Isoflavandiol (6CI,7CI,8CI), (3S)-3,4-Dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-7-ol, (-)-(S)-Equol, (-)-Equol, (3S)-3-(4-Hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-7-ol, (3S)-Equol, (S)-(-)-4',7-Isoflavandiol, (S)-(-)-Equol, (S)-3-(4-Hydroxyphenyl)chroman-7-ol, (S)-Equol, 4',7-Dihydroxyisoflavan, AUS 131, Equol, Equol, (-)-, S-equol, SE 5OH
IUPAC-namn (3S)-3-(4-hydroxyfenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-7-ol
LEDER Oc1ccc(cc1)[C@H]2COc3cc(O)ccc3C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-Equol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17H,7,9H2/t12-/m1/s1
Formel vikt 242.0943
Procent renhet >95%