Läs mer
(S)-Ethyl 2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Tryptophan Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 2899-28-7 |
| Molekylformel | C13 H16 N2 O2 . Cl H |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | L-Tryptophan, ethyl ester hydrochloride (1:1), L-Tryptophan, ethyl ester, monohydrochloride (9CI), Tryptophan, ethyl ester, monohydrochloride, L- (8CI), (S)-Tryptophan ethyl ester hydrochloride, H-Trp-OEt•HCl, L-Tryptophan ethyl ester hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O2.ClH/c1-2-17-13(16)11(14)7-9-8-15-12-6-4-3-5-10(9)12;/h3-6,8,11,15H,2,7,14H2,1H3;1H/t11-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | ethyl (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.74 |
| Formel vikt | 268.0979 |