Läs mer
S-Etyltioacetat, 98+%
Produktkod. 11423444
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423444 5 g 5g
11433444 25 g 25g
11443444 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423444 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10680.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
CAS: 625-60-5 | C4H8OS | 104,167 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-60-5
Molekylformel C4H8OS
Molekylvikt (g/mol) 104.167
MDL-nummer MFCD00015178
InChI-nyckel APTGPWJUOYMUCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-ethyl thioacetate, ethanethioic acid, ethyl ester, ethanethioic acid, s-ethyl ester, ethyl thiolacetate, ethyl ethanethioate, ethanethioic acid s-ethyl ester, s-ethyl thiolacetate, acetic acid, thio-, ethyl ester, thioethyl compound, acetic acid, thio-, s-ethyl ester
PubChem CID 61171
IUPAC-namn S-etyletantioat
LEDER CCSC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-Ethyl thioacetate
Densitet 0.98
Kokpunkt 116°C to 117°C
Flampunkt 20°C (68°F)
Odör Stench
Brytningsindex 1.46
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1737643
Löslighetsinformation Insoluble in water
Formel vikt 104.18
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.