Läs mer
S-Ethyl thiopropionate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11471407
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11471407 100 g 100g
11451407 5 g 5g
11461407 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11471407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24918.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2432-42-0
Molekylformel C5H10OS
Molekylvikt (g/mol) 118.194
MDL-nummer MFCD00027016
InChI-nyckel HNEVHBHRLCAKKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-ethyl thiopropionate, ethyl thiopropionate, propanethioic acid, s-ethyl ester, thiopropionic acid s-ethyl ester, 1-ethylsulfanyl propan-1-one, ethanethiol propionate, acmc-1ceeh, propanethioicacid,s-ethylester, thiopropionic acid, s-ethyl ester, propanethioic acid,s-ethyl ester
PubChem CID 75513
IUPAC-namn S-ethyl propanethioate
LEDER CCC(=O)SCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-Ethyl thiopropionate
Densitet 0.958
Kokpunkt 137°C to 138°C
Flampunkt 27°C (80°F)
Odör Stench
Brytningsindex 1.459
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1740740
Formel vikt 118.2
Procent renhet 97%