Läs mer
S-etylglutation, TRC
Produktkod. 30381392
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30381392 10 mg
30376993 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30381392 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE91850010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24425-52-3
Molekylformel C12 H21 N3 O6 S
Molekylvikt (g/mol) 335.38
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(karboxymetylamino)-3-etylsulfanyl-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentansyra
LEDER CCSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-Ethylglutathione
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H21N3O6S/c1-2-22-6-8(11(19)14-5-10(17)18)15-9(16)4-3-7(13)12(20)21/h7-8H,2-6,13H2,1H3,(H,14,19)(H,15,16)(H,17,18)(H,20,21)/t7-,8-/m0/s1
Formel vikt 335.1151