Läs mer
(S)-(+)-Etodolac, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(+)-Etodolac |
| CAS | 87249-11-4 |
| Molekylformel | C17 H21 N O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Pyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid, 1,8-diethyl-1,3,4,9-tetrahydro-, (1S)- (9CI, ACI), (1S)-1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid (ACI), Pyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid, 1,8-diethyl-1,3,4,9-tetrahydro-, (S)- (ZCI), (+)-(S)-Etodolac, (+)-Etodolac, (+)-Etodolic acid, (S)-(+)-Etodolac, (S)-(+)-Etodolic acid, RAK 592, S-Etodolac, (S)-Etodolac |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO3/c1-3-11-6-5-7-12-13-8-9-21-17(4-2,10-14(19)20)16(13)18-15(11)12/h5-7,18H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,19,20)/t17-/m0/s1 |
| LEDER | CCc1cccc2c3CCO[C@@](CC)(CC(=O)O)c3[nH]c12 |
| IUPAC-namn | 2-[(1S)-1,8-dietyl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl]ättiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.354 |
| Formel vikt | 287.152 |