missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S)-(+)-Fenfluramine Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30407229
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30407229 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30407229 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF24759650MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (S)-(+)-Fenfluramine Hydrochloride
CAS 3239-45-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C12H16F3N • HCl
Kvantitet 50 mg
Synonym (αS)-N-Ethyl-α-methyl-3-(trifluoromethyl)benzeneethanamine Hydrochloride, (+)-N-Ethyl-α-methyl-m-(trifluoromethyl)phenethylamine Hydrochloride, Adifax, Adipomin, Glypolix, Isomeride, S5614 HCl, (+)-Fenfluramine Hydrochloride, Dexfenfluramine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H16F3N.ClH/c1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15;/h4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3;1H/t9-;/m0./s1
LEDER C[C@H](NCC)CC1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1.Cl
Molekylvikt (g/mol) 231.263646
Procent renhet >95
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.