Läs mer
(S)-(+)-Glutamic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15890191
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15890191 100 g 100g
15800201 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15890191 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8160040100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-86-0
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 147.13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-Glutamic Acid
Smältpunkt 160°C
MDL-nummer MFCD00002634
Synonym (S)-(+)-Glutamic acid, L-α-Aminoglutaric acid, Glu, L-alpha-Aminoglutaric acid, (S)-(+)-Glutamic acid
Densitet 1.54 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 100 g