Läs mer
(S)-(+)-Glutamine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15880211
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15880211 25 g 25g
15846550 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15880211 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8160160025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56-85-9
Kvalitet Research
Molekylformel H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Molekylvikt (g/mol) 146.14
Specifications
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-Glutamine
Smältpunkt 185°C (Dec.) (Lit.)
Synonym ʟ-Glutamine, L-Glutamic acid-5-amide, Gln, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, ʟ-Glutamic acid 5-amide, Levoglutamide, ʟ-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, ʟ-Glutamic acid 5-amide, Levoglutamide
Densitet 1.47 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 25 g