Läs mer
(S)-(-)-Glycidol, 99+%, ee 99+%
Produktkod. 15490229
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15490229 25 g 25g
15470229 1 g 1g
15480229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490229 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63502.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 60456-23-7 | C3H6O2 | 74.079 g/mol
(S)-(-)-Glycidol används i syntesen av kirala (E)-allylalkoholsidokedjor för införande i prostacyklin- och prostaglandinstrukturer genom korsmetates. Används även som startreagens för att syntetisera icke-peptidiska HIV-proteashämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(-)-Glycidol används i syntesen av kirala (E)-allylalkoholsidokedjor för införande i prostacyklin- och prostaglandinstrukturer genom korsmetates. Används även som startreagens för att syntetisera icke-peptidiska HIV-proteashämmare.
Löslighet
Löslig i kloroform, DMSO och metanol.
Anmärkningar
Förvaras i frysen vid (-20 °C). Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60456-23-7
Molekylformel C3H6O2
Molekylvikt (g/mol) 74.079
MDL-nummer MFCD00074874
InChI-nyckel CTKINSOISVBQLD-VKHMYHEASA-N
Synonym s-glycidol, s-oxiranemethanol, s---glycidol, s-oxiran-2-ylmethanol, s---2,3-epoxy-1-propanol, 2s-oxiran-2-ylmethanol, s-+-glycidol, 2s-oxiran-2-yl methanol, oxiranemethanol, 2s
PubChem CID 6973630
ChEBI CHEBI:38690
IUPAC-namn [(2S)-oxiran-2-yl]metanol
LEDER C1C(O1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-Glycidol
Namnnotering ee ≥99%
Färg Gult
Densitet 1.116 g/mL
Kokpunkt 66°C to 67°C (19 mmHg)
Flampunkt 66°C (151°F)
Brytningsindex 1.433
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 79783
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,DMSO and methanol.
Formel vikt 74.08
Procent renhet ≥99%, ee
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.