Läs mer
(S)-(-)-Glycidol, TRC
Produktkod. 30389700
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30389700 1 g
1 options
Produktkod. 30389700 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG6156901G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-Glycidol
CAS 60456-23-7
Molekylformel C3H6O2
Kvantitet 1 g
Synonym (2S)-2-Oxiranemethanol, (S)-Oxiranemethanol, (-)-2,3-Epoxy-1-propanol, (-)-D-Glycidol, (-)-Glycidol, (2S)-2-Oxiranylmethanol, (S)-(-)-Oxiranemethanol, (S)-Glycidol, (S)-Oxiran-2-ylmethanol, S-Glycidyl Alcohol
InChI formel InChI=1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2/t3-/m0/s1
LEDER OC[C@H]1CO1
IUPAC-namn [(2S)-oxiran-2-yl]metanol
Molekylvikt (g/mol) 74.08
Formel vikt 74.0368